Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Klemmensortiment, für Kegelschliffe, aus Edelstahl (1.4310, blank)
Die KECK™ Klemme dient zur Sicherung einer Normschliffverbindung.
Marke: DWK Life Sciences 290300202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
KECK™ Klammern sind geschliffene Verbindungsklemmen, die zur Sicherung von Normschliff-Verbindungen bei Glasvorrichtungen verwendet werden und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit aus. Die Klammern sind in verschiedenen Materialien (Metall oder Polyoxymethylen) erhältlich.
- Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
- Einfaches, sicheres und schnelles Befestigen
Spezifikation
10 | |
Sichere Glasverbindungen | |
NS 7 |
Edelstahl (1.4310, blank) | |
Sichere Glasverbindungen |