Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmensortiment, für Kegelschliffe, aus Metall
Die KECK™ Klemme dient zur Sicherung einer Kugelschliffverbindung.
Marke:  DWK Life Sciences™ 290330008
Artikelnummer. 10019910
  • 83.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
KECK™ Klammern sind geschliffene Verbindungsklemmen, die zur Sicherung von Normschliff-Verbindungen bei Glasvorrichtungen verwendet werden und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit aus. Die Klammern sind in verschiedenen Materialien (Metall oder Polyoxymethylen) erhältlich.
  • Für konische Verbindungen
  • Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
  • Einfaches, sicheres und schnelles Befestigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
2 x KCM 14, 2 x KCM 19, 1 x KCM 29, 1 x KCM 24
Sichere Glasverbindungen
Metall
Sichere Glasverbindungen
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmensortiment, für Kegelschliffe, aus Metall > Für konische Verbindungen