Learn More
KD Scientific Legato 100 Spritzenpumpe, nur zur Infusion
Artikelnummer. 11955596
Click to view available options
Flussrate:
1.28 pl/min bis 88.28 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11955596
Marke: KD Scientific 788100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die vielseitige Pumpe bietet beispiellose Anwenderfreundlichkeit dank der einfachem Touchscreen-Benutzeroberfläche.
Nur zum Aufziehen von einzelnen Spritzenpumpen. Fasst Spritzen von 0.5 μl bis 60 ml. Vom Anwender definierbare Durchflussraten mit auswählbarem Zielvolumen oder auswählbaren Zeitwerten zur Kontrolle des kompletten Infusionsvolumens.
  • Fasst eine Spritze mit einem Volumen von 0.5 μl bis 60 ml
  • Hochauflösender Farbtouchscreen
  • Sperrfunktion des Touchpads
  • LED-Licht auf der Vorderseite
  • Vollständig aus Metall bestehendes Gehäuse
  • Integrierter Spritzentisch
  • Bis zu 30 lbs. lineare Belastung
  • Fortschrittliche Mikroschritttechniken
  • Integrierte RS485-Schnittstelle
  • USB-Port
  • I/O- und TTL-Schnittstelle
  • Dauerbetrieb
  • Auffangdamm
Spezifikationen
  • Genauigkeit: ±0.5 %
  • Reproduzierbarkeit: ±0.05%
  • Spritzen (min/max): 0.5μl bis 60 ml
  • Durchflussrate, Minimum (0.5 μl-Spritze): 1.28 pl/min
  • Durchflussrate, Maximum (10 ml-Spritze): 25.99 ml/min
  • Durchflussrate, Maximum (60 ml-Spritze): 88.28 ml/min
  • Display: 4.3 WQVGA TFT-Farbdisplay mit Touchpad
  • Nichtflüchtiger Speicher: Speichert alle Einstellungen
  • Betriebstemperatur: 4°°C bis 40 °C (40 °F bis 104 °F)
  • Lagertemperatur: -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
  • Feuchtigkeit: 20 % bis 80 % RH nicht kondensierend
  • Betriebsart: Durchgehend
  • Strom: 100/240 VAC 50/60 Hz, 50 W, 0.5 A-Sicherung
  • Abmessungen: 22.6 x 19.05 x 15 cm (9 x 7.5 x 5 in.)
  • Gewicht: 2.66 kg (5.9 lbs.)
Zertifizierungen
CE, UL, CSA, CB Schema, EU RoHS
Hinweis: KD Scientific Spritzenpumpen sind nur für den Einsatz im Labor vorgesehen. Sie wurden nicht von der FDA für die klinische Verwendung am Menschen zugelassen.
Spezifikation
Spannung 100/240 V
Flussrate 1.28 pl/min bis 88.28 ml/min
Kapazität (metrisch) 0.5 μl bis 60 ml
Zertifizierung/Konformität CE, UL, CSA, CB Schema, EU RoHS
Verbinder RS485 - IEEE-1394 6 POS, USB-Typ B, E/A und TTL – 15-poliger D-Sub-Stecker
Regler Mikroprozessor, mit Mikroschritten (0.062)
Lineare Kraft (metrisch) 13.6 kg
Lineare Kraft (angloamerikanisch) 30 lb.
Material Metall
Reproduzierbarkeit ± 0.05 %
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 °C bis +70 °C
Typ Infusionsspritzenpumpe
Gewicht (angloamerikanisch) 5.9 lb.
Gewicht (metrisch) 2.66 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Displaytyp TFT
Flussratengenauigkeit ± 0.5 %
Anzahl Kanäle 1
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 5 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 15 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 9 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 7.5 Zoll
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 4 °C