Learn More
KD Scientific Infusionsspritzenpumpe
Artikelnummer. 11989747
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 μl bis 140 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11989747
Marke: KD Scientific 789202
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese funktionsreiche Zwei-Spritzen-Infusionspumpe kombiniert einen großen Drehzahlbereich und bietet eine große Auswahl an Spritzengrößen, um die Anforderungen praktisch jeder Laboranwendung zu erfüllen.
  • Fasst eine oder zwei Spritzen, von je 10 bis 140 &µl
  • Hinterleuchtete LCD-Anzeige
  • Mit dem Knopf kann der Antriebsblock für eine mühelose und reibungslose manuelle Einstellung gesperrt bzw. entsperrt werden
  • Einfache, menügesteuerte Einrichtung: Spritzengröße aus der angezeigten Tabelle auswählen, Dispensiervolumen einstellen und Dispensierrate einstellen
  • Kontinuierliche Anzeige des Dispensiervolumens
  • Voreingestellte Volumensteuerung und automatische Abschaltung
  • Auswahl von verschiedenen Maßeinheiten
  • Einstellungen können während des Betriebs geprüft und geändert werden
  • Warnung bei Abschaltung
  • Die letzten Einstellungen werden im permanenten Speicher gespeichert
  • Integrierte RS232C-Schnittstelle für die "Verkettung" von Computern mit bis zu 100 Pumpen
  • TLL-Schnittstelle für Fußschalter, Zeitgeber, Relaissteuerung, Ausgänge für Betriebsanzeige, Ventilsteuerung
  • Optionale programmierbare Funktion für mehrstufige Tastatur (KDS200P)
Spezifikation
Modell KDS 200 P
Spannung 220 V Wechselstrom
Flussrate 0.001 μl/hr bis 8824 ml/hr.
Kapazität (metrisch) 10 μl bis 140 ml
Zertifizierung/Konformität CE
Regler Mikroprozessor
Lineare Kraft (metrisch) 18 kg
Reproduzierbarkeit ±0.1%
Typ Infusionsspritzenpumpe
Gewicht (metrisch) 4 kg
Elektrische Anforderungen 220 V AC 50/60 Hz
Anwendungen Für Laboranwendungen
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Flussratengenauigkeit ± < 1 %
Anzahl Kanäle 2
Frequenz 50/60 Hz