Learn More
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™-Lösung in PBS
KaryoMAX™ Colcemid™-Lösung in PBS
Marke:  Gibco™ 15212012
23.26 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10116784
  • 25.66 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Lösung in PBS ist eine 10 μg/ml-Lösung von N-Desacetyl-N-methylcolchicin (Colcemid™) in Phosphat-gepufferter Salzlösung (PBS). Diese Lösung wird verwendet, um die Zellen in der Metaphase zu arretieren, damit die Chromosomen für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnoseverfahren getrennt werden können. Colcemid™ verhindert die Spindelbildung während der Mitose und arretiert die Zellen in der Metaphase. Der Wirkmechanismus ist vergleichbar mit dem von Colchicin, jedoch bei Säugetieren mit geringerer Toxizität. Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar.
Produktverwendung
Für die In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Lösung in PBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert.
„Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als Medizinprodukt eingestuft. Wenn es in einer bestimmten Region nicht als medizinisches Gerät eingestuft wird, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
Flüssig
Steril gefiltert
6 bis 8
10 mL
Säugetierzellen
Medium für die Chromosomenanalyse
Klinische und translationale Forschung
KaryoMAX™
Raumtemperatur