Learn More
Kapton Klebeband aus Kapton™ Polyimid
Artikelnummer. p-8006896 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
25,4 mm
3,81 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13035696
Marke: Kapton 0827782
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Polymide Tape is a chemical-resistant tape that is manufactured with a high temperature silicone adhesive.
  • Provides high heat resistance and tensile strength, good solvent resistance, and excellent dielectric strength.
  • Temperature range is -100 to 500°F (-73 to 260°C).
  • Meets UL-510 for flame retardant specifications.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-510
Klebstofftyp Silikon
Material Polyimid
Produkttyp Klebeband
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -100°F to 500°F
Temperaturbereich (metrisch) -73°C to 260°C
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 mil
Dicke (metrisch) 0.0635 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm