Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
12.20 € - 44.60 €
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Verschlusspfropfen |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10686635
|
Poeppelmann™
61000080000 |
17 mm | 11,3 mm | 10 mm |
12.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10328624
|
Poeppelmann™
61000100000 |
18 mm | 12,5 mm | 12 mm |
12.20 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10093514
|
Poeppelmann™
61000110000 |
19 mm | 13,5 mm | 12 mm |
15.45 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10618175
|
Poeppelmann™
61000120000 |
19 mm | 14 mm | 12 mm |
18.40 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10257024
|
Poeppelmann™
61000130000 |
21 mm | 15 mm | 13 mm |
14.05 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10628175
|
Poeppelmann™
61000150000 |
22 mm | 17,3 mm | 13 mm |
15.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10451405
|
Poeppelmann™
61000160000 |
24 mm | 17,5 mm | 15 mm |
18.05 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10587754
|
Poeppelmann™
61000140000 |
22 mm | 16,3 mm | 13 mm |
14.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10105504
|
Poeppelmann™
61000210000 |
29 mm | 22 mm | 16 mm |
18.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10537794
|
Poeppelmann™
61000260000 |
37 mm | 29,8 mm | 16 mm |
41.95 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10043384
|
Poeppelmann™
61000270000 |
39,7 Durchmesser x 17 mm H | 31,4 Durchmesser x 31 mm H | 38 mm |
43.40 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10155694
|
Poeppelmann™
61000280000 |
31,7 Durchmesser x 22 mm H | 33,3 Durchmesser x 22 mm H | 41 mm |
43.45 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10470255
|
Poeppelmann™
61000300000 |
36,6 Durchmesser x 23 mm H | 38,2 Durchmesser x 23 mm H | 48 mm |
42.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10738405
|
Poeppelmann™
61000320000 |
39,7 Durchmesser x 19 mm H | 41,4 Durchmesser x 19 mm H | 49 mm |
44.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10388564
|
Poeppelmann™
61000050000 |
7,5 Durchmesser x 10 mm H | 9,2 Durchmesser x 10 mm H | 14 mm |
13.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10758575
|
Poeppelmann™
61000330000 |
42,8 Durchmesser x 19 mm H | 44,4 Durchmesser x 19 mm H | 51 mm |
44.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10155584
|
Poeppelmann™
61000060000 |
8,3 mm Durchmesser x 10,0 mmH | 9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH | 15 mm |
12.85 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
Description
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
- Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Specifications
Gelb | |
Polyethylen | |
Verschlusspfropfen | |
100/Packung |