Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Artikelnummer. 10461405
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,8 mm
4,4 mm
6 mm
6,8 mm
9 mm
16,8 mm
21,2 mm
22,9 mm
23,7 mm
26,2 mm
35,2 mm
45,2 mm
56,7 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 mm
15 mm
18 mm
19 mm
22 mm
25 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm
16 mm
25 mm
30 mm
32 mm
33 mm
35 mm
45 mm
55 mm
67 mm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Product Code. 10461405
missing translation for 'mfr': Poeppelmann™ 61000170000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Specifications
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 16,8 mm
Material Polyethylen
Gesamtlänge (metrisch) 15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann universell als Kappe oder Stopfen verwendet werden. Das verjüngte Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen
Verpackungsmenge 100/Packung
Farbe Gelb
Produkttyp Polyäthylen-Versiegelungspropfen