Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Poeppelmann™ 61000010000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10402745
  • 13.40 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Spezifikation
Spezifikation
Polyäthylen-Versiegelungspropfen
2,8 mm
10 mm
100/Packung
10 mm
Polyethylen
Kann universell als Kappe oder Stopfen verwendet werden. Das verjüngte Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen
Gelb