Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
Marke: Poeppelmann™ 61000220000
Beschreibung
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
- Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Spezifikation
Polyäthylen-Versiegelungspropfen | |
21,2 mm | |
18 mm | |
100/Packung |
30 mm | |
Polyethylen | |
Kann universell als Kappe oder Stopfen verwendet werden. Das verjüngte Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen | |
Gelb |