Learn More
uvex K10X Kapselgehörschutz
Kapselgehörschutz aus ABS schützt das Gehör.
Marke: uvex 2630011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheits-Kapselgehörschutz
- Material des Kapselgehörschutz: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
- Suchfarbe (Filter): Schwarz/Grün
- Polstermaterial des Kapselgehörschutz: Schaum (Memory Foam)
- Größen: L/M/S
- H-Wert (Schalldämmwert für Hochfrequenzrauschen): 35 dB
- M-Wert (Schalldämmwert für mittelfrequentes Rauschen): 28 dB
- L-Wert (Schalldämmwert für niederfrequentes Rauschen): 19 dB
Spezifikation
Memory Foam | |
30 dB | |
Ear Muffs | |
Yes | |
No | |
Yes |
ABS | |
No | |
Reusable | |
Black | |
Over-the-head |