Learn More
asecos™ Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX Vol.2-90
Artikelnummer. p-8259041 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
1 Aufbewahrungsbox (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (Edelstahl), 6 Ausziehböden
1 Aufbewahrungsbox, 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Ausziehböden
1 Aufbewahrungsbox, 2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (330 mm), 1 Auffangwanne am Boden (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden
3 Einlegeböden,1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Ausziehböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP)
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP)
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 12643505
Marke: asecos™ 3033400130339
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
  • Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Zwei in einem: zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
  • Komfortabel und sicher (Abteil Falttür): Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
  • Immer geschlossen (Abteil Falttür): serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) / Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Zertifikate
  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Garantie
Fünf Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Konfiguration 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP)
Außentiefe (metrisch) 617 mm
Innentiefe (metrisch) 524 mm
Beschreibung Kombinierte Sicherheitswerkbank K-PHOENIX Vol. 2-90 Modell K90.196.120.MF.FWAC Lichtgrau (RAL 7035), Innenausstattung mit 6 herausnehmbaren Schubfächern, einer Rückhaltewanne (laminierte Stahlplatte), 6 herausnehmbaren Schubfächern (Melamin/PP)
Abmessungen (T x B x H) innen 524 x 450 x 1742 mm
Abmessungen (T x B x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Ausführung der Tür Flügel, Gefaltet, Automatischer Verschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 1969 mm
Innenhöhe (metrisch) 1742 mm
Modell K90.196.120.MF.FWAC
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 6
Einschubtyp Ausziehbar
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Außenbreite (metrisch) 1197 mm
Innenbreite (metrisch) 450 mm
Farbe Grau
Außentiefe (angloamerikanisch) 24.29 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 77.52 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1742 mm
Material Stahl
Produkttyp Kombi-Sicherheitslagerschränke
Außenbreite (angloamerikanisch) 47.13 in.