Learn More
Asecos™ K-PHOENIX-90 Kombi-Sicherheitslagerschränke mit Türöffnungsarretiersystem
Für die sichere und getrennte Lagerung von aggressiven Säuren, Basen und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen.
Marke:  Asecos™ 3033300133839
Artikelnummer. 15526865
  • 6425.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hermetisch abgedichtete Staufächer mit feuerfesten Trennwänden
  • Integriertes Ent- und Belüftungssystem mit korrosionsbeständigen, metallfreien Luftkanälen
  • In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
  • Robuste und langlebige Konstruktion
  • Türen mit drei Scharnieren; Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz
  • Türöffnungsarretiersystem (Standard) für die bequeme und sichere Entnahme und Einlagerung von Behältern
  • Abschließbare Türen mit Profilzylinder, Integration in ein bestehendes Verriegelungssystem möglich
  • Erhältlich mit verschiedenen Kombinationen aus Schubladen, höhenverstellbaren Einlegeböden und Auffangwannen am Boden für Leckagen
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
EN 14470-1, TRGS 510
617 x 1197 x 1969 mm
Für die Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen
Schubfächer: Je 25 kg/5 l, Einlegeböden: Je 25 kg/11 l, max. Beladung: 600 kg
Pulverbeschichtet
Hellgrau
Sicherheitsschrank
6 25 kg/5 l-Schubfächer aus Stahlblech; 6 25 kg/11 l-Ausziehböden aus PP mit PP-Wanne
Flügel
Feststellanlage bei geöffneter Tür
3
575 kg
Stahl