Learn More
Uvex™ K Junior Kapselgehörschutz
Click to view available options
29 dB
Beschreibung
- Die extraweichen Ohrkissen können über einen längeren Zeitraum ohne Reizung getragen werden
- Ein kürzerer Kopfbügel eignet sich für Breiten bis zu 14,5 cm
- Leicht verstellbar für eine individuelle Passform
- Leichtes, kompaktes Design
Spezifikation
Farbe | Rosa |
ANSI S3.1974 | Nein |
Polsterfarbe | Schwarz |
Kopfbandpolsterung | Ja |
Modell | Serie K |
Breite (metrisch) | ≤14,5 cm |
Rauschunterdrückung (NRR) | 29 dB |
Einwegprodukt | Nr. |
Metal Detectable | Nein |
Headband Color | Schwarz |