Learn More
Uvex™ K-Basic Extra Schnitt-/Wärmeschutzhandschuhe mit Aramidfaser
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
10
12
Beschreibung
- Handschuhe aus Aramidfaser-Kuliergewirk für Anwendungen, die sowohl thermische als auch mechanische Risiken mit sich bringen
- Hohe thermische Dämmung bei direktem Kontakt mit warmen/heißen Objekten
- Aramidfaser-Konstruktion bietet Schnittfestigkeit
- Innenfutter aus Baumwolle erhöht den Tragekomfort
- Ideal für leichte bis mittlere Metallbearbeitung, Glashandhabung und die Automobilindustrie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gelb |
Material | Aramidfaser |
Größe | 8 |
Temperature (Metric) Max | 250 °C |
Auskleidungsmaterial | Baumwolle |
Serie | K-Basic Extra |
Yarn Gauge | 7 |