Learn More
Justrite™ Regalteiler-Set
Artikelnummer. p-4367709
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
14,17 in.
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 13479689
Marke: Justrite™ 29985
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Shelf divider set constructed of steel.
  • Gelb
  • Stahl
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 14,17 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5,08 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,03 in.
Breite (metrisch) 5,16 cm
Farbe Gelb
Material Stahl