Learn More
Justrite™ Dosierbehälter mit Kolben
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
4.87 in.
5.5 in.
7.25 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
5,25 in.
5.62 Zoll
7.37 in.
8.25 in.
Material:
HDPE
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Justrite Dosierbehälter mit Kolben ist eine schnelle und sichere Möglichkeit, Tücher mit entzündlichen Reinigungsflüssigkeiten zu befeuchten. Der Pumpensockel besteht aus chemikalienbeständigem Ryton™ und Messing und ist so konzipiert, dass er weniger Flüssigkeit zurücklässt, bevor er neu befüllt werden muss.
- Stahlkonstruktion mit langlebiger, bleifreier, chemikalienbeständiger Pulverbeschichtung
- Der intelligente Pumpenmechanismus trägt zur Optimierung der Abstrichnahme bei
- Legen Sie das Tuch auf das Tablett, und drücken Sie es nach unten, um es zu benetzen
- Überschüssige Flüssigkeit fließt sicher in das Reservoir zurück
- Der Kolben besteht aus chemikalienbeständigem Ryton™ und Messing und ist so ausgelegt, dass vor dem Nachfüllen weniger Flüssigkeit im Boden verbleibt
- Der perforierte Schwenkfilter dient als Flammensperre
- Einfache Demontage und Wiedermontage zur routinemäßigen Reinigung
- Lieferbar als Ausführung aus Polyethylen hoher Dichte oder als robuste Stahlkonstruktion in der Größe 24 Gauge
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FM, TÜV |
| Produkttyp | Behälter mit Kolben |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,13 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 0,5 l |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Dispensierung brennbarer Flüssigkeiten |
| Material | Stahl |
| Enthält | Kolbeneinheit aus Messing und Ryton |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 133 mm |
| Mehr anzeigen |