Learn More
Justrite™ Nichtmetallische, selbstverschließende, korrosionsbeständige Behälter
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 gal.
2 gal.
2,5 gal.
5 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beständig gegen Säuren und Laugen
- Bewahrt nicht-entflammbare korrosive Substanzen sicher auf
- Durchscheinend weiße HDPE-Konstruktion ist beulen-, loch- und chemikalienbeständg
- Markiert in Litern, Quarts und Gallonen für präzises Befüllen und Dispensieren
- Ausgießer ohne Flammsperre für schnelles Entleeren; federschließende Kappe für feste Abdichtung
- Weithals auf Kat. Nr. 17-985-89B, -89C, und -89D erleichtert Befüllen und Ausgießen
†Oval.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sicherheitskanne aus Edelstahl |
| Beschreibung | Beulen, Löcher und Chemikalien, Säuren |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,5 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polyethylen |
| Enthält | Federverschluss |
| Form | Oval |
| Höhe (angloamerikanisch) | 15.25 in. |
| Höhe (metrisch) | 38.7 cm |
| Mehr anzeigen |