Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Dispensierbehälter CansxAS
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.19 l
0,24 l
0,95 l
Farbe:
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal zur Verwendung mit entzündlichen Materialien
- Auslaufsicher und selbstschließend zum Schutz vor Überlaufen
- Behälter aus hochdichtem Polyethylen
- Ermöglicht einhändiges Dispensieren gefährlicher Flüssigkeiten direkt auf die Arbeitsfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FM |
| Produkttyp | Dispensierkanne |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,5 pt. |
| Kapazität (metrisch) | 0,24 l |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit entzündlichen Materialien |
| Material | Polyethylen |
| Enthält | Auslaufsicherer Messingdispenser mit selbstschließenden Ventilen |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3,1 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7,8 mm |