Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Paletten mit Spritzschutz
Artikelnummer. 11929385
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
28,4 L
250 L
276 L
Farbe:
Schwarz
Höhe (metrisch):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Enthält:
3 Fässer
4 Trommeln in Reihe
4-Trommel-Quadrat
Zwei Trommeln
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11929385
Marke: Justrite™ 28627
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Die quadratischen Paletten für zwei und vier Fässer verfügen über breite Einfahrtaschen.
Hergestellt aus bis zu 100 % recyceltem Polyethylen
  • Bietet dank Recyclingmaterial Schutz vor Grundwasserkontamination
  • Die Paletten sind selbst gegen die härtesten Umgebungsbedingungen beständig und sorgen so für hervorragenden Auslaufschutz
  • Langlebiges, UV-geschütztes Polyethylen ist nahezu unempfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien wie gefährlichen Säuren, Laugen und Lösungsmitteln
  • Die nahtlose Konstruktion verhindert sogar Lecks, wenn sich ein Fass mit 55 Gallonen (208 l) Fassungsvermögen entleert
  • Die übergroßen auslaufsicheren Sammelbehälter erfüllen oder übertreffen die Vorschriften
  • Die robusten, abnehmbaren Gitter mit einer Dicke von 2.5 in. (64 cm) bieten eine hervorragende Rissbeständigkeit und positionieren sich selbst
  • Die schwarzen Paletten bestehen aus 100 % Recyclingmaterial; die dunkle Farbe kaschiert Schmutz und sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz
  • Die gelben Paletten sind ideal für eine hohe Sichtbarkeit oder die Trennung von Flüssigkeiten; reine Poly-Sammelbehälter mit zu 100 % recycelten Gittern (aus insgesamt 35 % Recyclingmaterial)
  • Die quadratische Palette kann mit einer optionalen Rampe ausgestattet werden
  • Umweltfreundlich: Die Umweltmerkmale des Produktes (z. B. wassersparend, bleifrei usw.) werden in den Produktdetails beschrieben
  • Recycelt: Das Recyclingmaterial wird in den Produktdetails beschrieben
Compliance
Erfüllen oder übertreffen EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 des Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3, Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC), NFPA 30 9.13.1 und OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), erfüllt die Brandvorschriften
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 75 gal.
Kapazität (metrisch) 28,4 L
Material Polyethylen
Typ Ecopolyblend Paletten mit Auslaufschutz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor dem Ausrutschen in Innenräumen, vermeiden Sie hohe Kosten für die Reinigung von Gefahrstoffen und verhindern Sie gleichzeitig eine Kontamination des Grundwassers.
Zur Verwendung mit (Geräte) Zylindergefäße
Aufnahmevermögen 3 Zylindergefäße
Enthält 3 Fässer
Tragkraft (angloamerikanisch) 3750 lbs.
Tragkraft (metrisch) 1701 kg
Widerstandsfähig/resistent Chemikalien
Breite (angloamerikanisch) 73 in.
Breite (metrisch) 185,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11,6 in.
Höhe (metrisch) 29,5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 25 in.
Tiefe (metrisch) 63,5 cm