Learn More
Justrite™ Cease-Fire™ Kopf
Artikelnummer. p-36331
Click to view available options
Öffnungsgröße (angloamerikanisch):
7.8 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
24 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11973669
Marke: Justrite™ 26555
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wandeln von Standard-Metallfässern in feuersichere Abfallbehälter
  • Einfache Installation an vorhandenen Metallfässern
  • Die Aluminiumkonstruktion ist praktisch korrosionsfrei und kann einfach gereinigt werden
Zertifizierungen
FM-zugelassen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, UL
Außendurchmesser (metrisch) 61 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 24 in.
Öffnungsgröße (angloamerikanisch) 7.8 Zoll
Öffnungsgröße (metrisch) 20 cm
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfache Installation an vorhandenen Metallfässern
Zur Verwendung mit (Geräte) Cease-Fire Behälter, Behältergröße 55 gal.
Material Aluminium
Produkttyp Cease-Fire Kopf