Learn More
Justrite™ Sicherheitswerkbank aus Holzlaminat für korrosive Stoffe
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
38,8 x 57,1 x 49,4 cm (15,28 x 22,48 x 19,44 in.)
43,5 x 102,8 x 138,5 cm (17,11 x 40,48 x 54,51 in.)
53 x 87,6 x 74,9 cm (20,85 x 34,4 x 29,49 in.)
Tragkraft:
36 x 2,5 l-Flaschen
49 x 2,5 l-Flaschen
6 x 2,5 l-Flaschen
Anzahl Einschübe:
1
2
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Einstellbare Nivellierfüße, reflektierende Haz-Alert™ Etiketten und doppeltes Schlüsselset sorgen für Sicherheit.
Die sichere Lagerung von Nitraten, Dichlorverbindungen, Phenolen und anderen hochkorrosiven Säuren ist für die Mitarbeiter wichtig. Justrite Sicherheitsschränke aus Holzlaminat ermöglichen es, korrosive Stoffe außerhalb des Gefahrenbereichs aufzubewahren.
- Langlebig und sehr chemikalienbeständig
- Hergestellt aus 0.75 Zoll (1.9 cm) Spanplatte, die innen und außen mit einem chemikalienbeständigen Laminat beschichtet ist — ohne innere Metallteile, die korrodieren könnten
- Mit doppelten Schiebetüren
- Herst.- Nr. 24120: Ideal für den einfachen Zugriff als Tischunterschrank; fasst bis zu sechs 2.5 l-Flaschen und verfügt über nicht verriegelbare Schiebetüren
- Herst.- Nr. 24140: Oberseite aus hochdichtem Polyethylen, mit leicht erhabenem, gebogenem Rand, der verschüttete Flüssigkeiten zurückhält und die Reinigung erleichtert
- Herst.- Nr. 24150 : Geeignet für umfangreiche Lagerung und Aufstellen auf dem Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 15.28 in. |
| Außentiefe (metrisch) | 40,6 cm |
| Innentiefe (metrisch) | 38,8 cm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 38,8 x 57,1 x 49,4 cm (15,28 x 22,48 x 19,44 in.) |
| Ausführung der Tür | Manueller Verschluss |
| Innenhöhe (angloamerikanisch) | 19.44 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 47 cm |
| Innenhöhe (metrisch) | 49,4 cm |
| Enthält | Einstellbare Nivellierfüße, reflektierende Haz-Alert™ Etiketten und doppeltes Schlüsselset für mehr Sicherheit |
| Tragkraft | 6 x 2,5 l-Flaschen |
| Mehr anzeigen |