Learn More
Trajan™ Jumbo Syringe 1000MAR-LL-GT 1.0 Litre
Fassen und dispensieren große Gasmengen. Leicht und ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte.
785.00 € - 1320.00 €
Spezifikation
Material | Acrylic, Acryl (Zylinder) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Kalibrierung medizinischer Geräte wie Atemschutzgeräten und Spirometern sowie für die Stapel- und Luftprobennahme. |
Produkttyp | Jumbo-Spritze |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10751042
|
Trajan™
009920 |
1 l |
800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10300811
|
Trajan™
009910 |
500 ml |
785.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10045470
|
Trajan™
009930 |
2 ml |
1320.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Fassen und dispensieren große Gasmengen.Leicht und ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte.
- Zum Halten und Spenden großer Gasmengen entwickelt
- Robuste Acrylzylinder
- Einfacher Zugriff auf die Probe zum Hinzufügen von Standards oder Entfernen von Teilproben über einen sekundären Anschluss
- Der Kolbenschaft kann zur Vereinfachung von Transport und Lagerung herausgeschraubt werden
- Ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte wie Atemschutzgeräten und Spirometern sowie für die Stapel- und Luftprobennahme.
Spezifikation
Acrylic, Acryl (Zylinder) | |
Für die Kalibrierung medizinischer Geräte wie Atemschutzgeräten und Spirometern sowie für die Stapel- und Luftprobennahme. | |
Jumbo-Spritze |