Learn More
Sampling Systems™ Jumbo-Probenehmer für Säcke
Artikelnummer. 15809251 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
800 mm
Enthält:
Einfaches Ende
Endkappe
Flaschenadapter-Endstück
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15809251
Marke: Sampling Systems™ 1309A400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Modell wurde eingeführt, um die Nachfrage nach der Probenahme von großen Artikeln wie Nüssen, Körnern und größeren Granulaten zu erfüllen. DerSampling Systems™ Jumbo-Probenehmersack bietet eine schnelle und effiziente Methode, um Materialproben in Säcke und Beutel zu füllen.
  • Typ A: Schlichter Stil – einfach über die Tasche halten
  • Typ B: Endkappe – die Probe wird im Probennehmer gehalten, bis die Probe abgelegt wird
  • Typ C: Flaschenadapter – die Probe tropft direkt in die Flasche
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Erhältlich in Längen von 400 oder 800 mm
Spezifikation
Produkttyp Jumbo-Probenehmer
Material Edelstahl (316L)
Enthält Einfaches Ende
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Länge (metrisch) 400 mm