Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbo-Einwegpipette
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8010007 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
180 mL
Länge (metrisch):
450 mm
900 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11970008
Marke: Sampling Systems™ 8051H450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelle und einfache Benutzung. Ideal für die Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität.
Hauptmerkmale:
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Bereichen (nur in den Längen 450 mm und 900 mm)
  • In 3 verschiedenen Größen erhältlich
  • Gut sichtbarer farbcodierter Griff
Handhabung:
  • Drücken Sie den Daumen auf das blaue Ende des Röhrchens, bis er auf die richtige Probenahmetiefe abgesenkt ist.
  • Heben Sie den Daumen in der erforderlichen Tiefe an, bis die Werte ausgeglichen sind.
  • Drücken Sie den Daumen auf das Röhrchen, um die Probe zu verschließen.
  • Aus dem Produkt entfernen.
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
  • Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Keine Reinigung – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
  • Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
  • Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
  • Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
  • Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
Produkttyp Jumbo-Pipette
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 80 mL
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 450 mm