Learn More
Emma Safety Footwear Jordan S1P Denim Shoe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- SP1-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Metallfrei
- Der Jordan ist ein von der Straße inspirierter Sicherheitsschuh. Sein einzigartiges Fersendesign hat eine starke Stützfunktion und eignet sich ideal für das Steigen auf Paletten, Leitern und in und aus LKW-Kabinen, auch bei Nässe.
- Die schützende Innensohle hält scharfe Gegenstände wie Nägel und Metallsplitter fern.
- Dieser Sneaker mit Fiberglas-Zehenkappe ist aus robustem Jeansstoff gefertigt. DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
- Branchen:
- Logistik und Transport
- Elektronik
- Fertigung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
| Spitzenmaterial | Denim |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
| Material | Denim, Nubuk |
| Größe | 47 |
| Fit | Standardbreite |
| Knöchelform | Hoch |
| Mehr anzeigen |