Learn More
Jenway™ Einstrahl-Spektralphotometer Modell 7315, UV/sichtbar
Mit einem zusätzlichen, leicht zugänglichen USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts, mit dem Ergebnisse direkt auf einem USB-Stick gespeichert und Daten leicht übertragen werden können. Jenway™ Modell 7315 UV/VIS-Einstrahl-Spektralphotometer mit erweiterten Sicherheitseigenschaften, durch die Einstellungen und Methoden vor unberechtigten Änderungen an den Instrumenteneinstellungen und Verfahrensparametern geschützt werden können
Marke: Jenway™ 731501
4509.57 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21966" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Spektralphotometer der Serie 73 von Jenway verfügen über eine symbolgesteuerte Software und ein verbessertes Navigationssystem für einfache und intuitive Verwendung. Das Sortiment umfasst zwei Basismodelle, 7300 und 7305 und zwei erweiterte Modelle, 7310 und 7315. Die Modelle 7310 und 7315 verfügen über Messmodi für die Absorbanz, prozentuale Transmission, Konzentration, Spektralscan, Kinetik und Quantifizierung. Die erweiterten Modelle verfügen über einen zusätzlichen, leicht zugänglichen USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts, sodass Daten direkt auf einem USB-Stick gespeichert und leicht übertragen werden können. Diese Modelle können bis zu 240 Verfahren speichern, die dann per USB auf ein anderes Gerät kopiert werden können. Die Modelle 7310 und 7315 verfügen über erweiterte Sicherheitseigenschaften, mit denen die Einstellungen und Verfahren gegen unberechtigte Änderungen an den Instrumenteneinstellungen und Verfahrensparametern geschützt werden können. Die Startseite kann auch individualisiert werden und es ist möglich, den Zugang zu ausgewählten Verfahren zu beschränken – ideal für Lehrlaboratorien. Die Spektralphotometer der Serie 73 verfügen über eine dreijährige Garantie, die auch die Xenonlampe umfasst.- Symbolgesteuerte Software
- Resultate und Methoden können auf USB-Stick gespeichert werden
- Autologging-Funktionen
- Drucktasten-Xenonlampe (7315)
- 3 Jahre Garantie einschließlich Xenonlampe
- Umfassende Auswahl an Zubehör erhältlich
- Wellenlängenbereich: 198 bis 1,000 nm
- Lichtquelle: Xenonlampe
- Auflösung: 1 nm
- Genauigkeit: ±2 nm
- Reproduzierbarkeit: ±0.5 nm
- Spektren-Bandbreite: 5 nm
- Photometrische Transmission: 0 bis 199.9 % aus
- Photometrische Absorption: -0.300 bis 2,500
- Photometrische Genauigkeit: ±1 %T, ±0.01 Abs bei 1,000 Absorption
- Photometrische Auflösung: 0.1 %, 0.001 A
Spezifikation
–300 bis 9999 | |
5 nm | |
320 bis 1000 nm | |
1 nm | |
±2 nm |
Xenon | |
UV-Vis Spektralphotometer | |
Einzelstrahl | |
3 Jahre |