Learn More
Jenway™ Genova Plus Life-Science Spektralphotometer
Vorprogrammiert mit allen gängigen Proteinanalyse-Methoden, einschließlich Bradford, Lowry, Biuret, BCA und Direct UV. Das Jenway™ Genova Plus Life Science Spektralphotometer kann auch als Standard-Spektralphotometer mit Messmodi für Photometrie, Konzentration, Multiwellenlängen, Spektrumscan, Quantifizierung und Kinetik verwendet werden.
Marke: Jenway™ 83070-00
6194.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 5 nm Spektren-Bandbreite:
- Absorptionsbereich -0.3 bis 2.5 A
- Vorprogrammiert für die DNA/RNA-Analyse
- Reinheitsscan über den gesamten Wellenlängenbereich
- Vorprogrammierte Methoden für die Proteinanalyse
- Standardfunktionen für Spektralphotometer
- Drucktasten-Xenonlampe
- Symbolgesteuerte Software
- Geringer Platzbedarf
- Methode und Resultat und Methoden können auf USB-Stick gespeichert werden
- 3 Jahre Garantie einschließlich Xenonlampe
Spezifikation
−0,3 bis +2,5 A | |
275 x 400 x 220 mm | |
5 nm | |
90/264 V | |
1, 2 oder 5 nm | |
4 GB USB-Speicherstick, 100 Einweg-UV-Mikrovolumenküvetten (70 μl) 10 x 10 mm Einzelküvettenhalter, Netzteil, CD mit Jenway Fremdhanbuch und Bedienungsanleitung | |
3 Jahre inklusive Xenon-Lampe | |
±2 nm | |
6 kg |
0 bis 9999 | |
Xenon | |
Spektralphotometer | |
198 bis 1000 nm | |
47/63 Hz | |
Photometrisch: 0,1 %T, 0,001 A | |
65 W | |
±0,5 nm |