Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Serie 74 Scanning-Spektrophotometer für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive™ Konnektivität
Nutzen Sie die Cloud-basierte, sichere Speicherung Ihrer Ergebnisse und Protokolle mit den Scanning-Spektrophotometern der Jenway Serie 74 für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive Konnektivität
5935.00 € - 8255.00 €
Spezifikation
Extinktionsgenauigkeit | ±0,01 A bei 1,000 A |
---|---|
Extinktionsbereich | -0,3 bis +2,5 A |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Konzentration | -300 bis 9999 |
Anschlüsse | 2x USB-A, 1x USB-B, Ethernet RJ45 |
Produktcode | Marke | Wavelength Range | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wavelength Range | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16273492
|
Cole-Parmer™
741501 |
198 bis 1000 nm |
8255.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16300032
|
Cole-Parmer™
83056-21 |
320 bis 1000 nm |
5935.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Einfache Einrichtung dank des anwenderfreundlichen, hochauflösenden 7 Zoll-Farb-Touchscreens und der Benutzeroberfläche.
- Verschiedene Messmodi ermöglichen die Handhabung einer Vielzahl von Anwendungen.
- Einfache Konnektivität dank mehrerer USB-Anschlüsse für Datenspeicherung und Druckerkonnektivität.
- Vielseitig — Mit einer großen Auswahl an austauschbaren Zubehörteilen kompatibel.
Spezifikation
±0,01 A bei 1,000 A | |
CE | |
2x USB-A, 1x USB-B, Ethernet RJ45 | |
Touchscreen | |
5 nm | |
100/240 V | |
10 GB Speicher | |
10 bis 100 mm | |
0 bis 199,9 %T | |
±0,5 nm |
-0,3 bis +2,5 A | |
-300 bis 9999 | |
Silizium-Photodiode | |
50 x 28 x 15,6 cm | |
Spektralphotometer | |
50/60 Hz | |
Einzeln | |
±1 %T | |
±2 nm |
Erstellen Sie jetzt auf CPLive.coleparmer.com ein kostenloses Konto, um die Vorteile eines unbegrenzten Datenspeichers zu nutzen und Ihre wertvolle Arbeit mit Kollegen in Ihrem Labor oder auf der ganzen Welt zu teilen.