Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 Einwegküvetten
80.75 € - 137.00 €
Spezifikation
Typ | Küvette |
---|---|
Material | Kunststoff |
Menge | 100/Packung |
Schichtdicke | 10 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spektrale Messung von Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11400559
|
Cole-Parmer™
99610-34 |
1.5 bis 3.0 ml | Nur sichtbare Wellenlängen |
80.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11490549
|
Cole-Parmer™
99610-33 |
2,4 bis 4,5 ml | Nur sichtbare Wellenlängen |
80.75 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11420559
|
Cole-Parmer™
83070-32 |
2,4 bis 4,5 ml | UV- und sichtbare Wellenlängen |
137.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Spezifikation
Küvette | |
100/Packung | |
Spektrale Messung von Flüssigkeiten |
Kunststoff | |
10 mm |