Learn More
Cole-Parmer™ X12 KAELTEAKKU STARR -6°C 1850G 1850G
Marke: Cole-Parmer™ 06345-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
12/Packung | |
Kühlen der Proben für den Versand | |
-6 °C |
Cold-Pack | |
266,7 x 203,2 x 38,1 mm |