Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ G29 Lösungsmittelhandschuhe
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
7.30 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21641" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21641" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S, 7
XS, 6
Beschreibung
- Neopren-Mischmaterial zum Schutz vor Lösungsmitteln
- Texturierte Fingerspitzen für guten Griff bei nassen oder trockenen Bedingungen
- Ohne Naturkautschuklatex
- Silikonfrei
- Puderfrei
- Beidhändig tragbar für mehr Effizienz
- Höchste Fingerfertigkeit gemäß der Norm EN420:2003
- Erhältlich in den Größen 6 (XS) bis 11 (2XL)
- Handhabung von Hydraulikflüssigkeiten
- Arbeiten mit Lösungsmitteln wie Frekote, IPA und Varson
- Abwischen von Teilen und Maschinen mit Lösungsmitteln
- Häusliche Reinigung
Compliance
Entspricht den Normen EN 388, EN 374-2 und EN 420-2003.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 2 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0120 |
Farbe | Blau |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Neoprenmischung |
Produkttyp | Neoprene Gloves |
Größe | XS, 6 |
Dicke (angloamerikanisch) | 12 mil |
Dicke (metrisch) | 0,30 mm |