Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewinde
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewindehahn, wurde speziell für den Einsatz mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparaturen entwickelt.
Marke:  GPE Scientific™ JCF/1000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15814794
  • 127.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feingewindebohrer
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur
Gewindebohrer mit feinem Gewinde
Probenkolben