Learn More
Ivosidenib, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Ivosidenib (AG-120) is an orally active inhibitor of isocitrate dehydrogenase 1 mutant (mIDH1) enzyme, it exhibits profound d-2-hydroxyglutatrate (2-HG) lowering in vivo. Ivosidenib (AG-120) has the potential for AML therapy due to its acceptable safety profile and clinical activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ivosidenib |
| CAS | 1448347-49-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C28H22ClF3N6O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | AG-120 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.90 mM) |
| SMILES | ClC1=C([C@H](N(C2=CC(F)=CN=C2)C([C@H]3N(C4=NC=CC(C#N)=C4)C(CC3)=O)=O)C(NC5CC(F)(F)C5)=O)C=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 582.96 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.