Learn More
IUPAC pH Standard pH 4,005, Hach Lange™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Traceable-Zertifikat auf IUPAC pH-Skala und NIST
- Jede Flasche (500 ml) wird mit COFRAC-Verifikationszertifikat sowie einem ISO 31-konform ausgearbeiteten Konformitäts- und Rückverfolgbarkeitszertifikat geliefert.
- Die Kompetenz und Integrität eines international anerkannten Labors, das für die Messung von pH- und Leitfähigkeits-Referenzmaterialien akkreditiert ist
- Haltbarkeit von 48 Monaten ab Herstellungsdatum
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 4.005 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |