Learn More
Texwipe™ Reinraummatten
Antimikrobielles Mittel zur Verhinderung von Bakterienwachstum
Marke:  Texwipe™ AMA184681W
280.66 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11555315
  • 329.00 € / 8 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klebematten und Rahmen für Reinräume und kritische Bereiche
  • Polyethylen- (Matten) und Polystyrol-Konstruktion (Rahmen)
  • Erfasst und hält Partikel von Fuß- und Radverunreinigungen zurück
  • Herausnehmbares, klebebeschichtetes Polyethylen-Blatt fängt Partikel auf und verhindert die Übertragung
  • Nummerierte Registerkarten vereinfachen die Bestandserfassung und den Austausch
Spezifikation
Spezifikation
18 x 46 in.
Weiß
45.72 cm
Reinraummatte
1.17 m
Kontaminationskontrolle
18 in.
Polyethylen, Polystyrol
46 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ Reinraummatten > Farbe: Weiß; 30 Schichten; Abm.: 18 x 46 in.