Learn More
Tuttnauer Isothermal/Disinfection (for Agar Preparation)
Isothermal/Disinfection (for Agar preparation). The isothermal cycle has a temperature range from 60°C to 94°C and allows for gentle heating and cooling of agar.
Marke: Tuttnauer ADD222-0447
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Disinfection (agar prep)
- Isothermal/Disinfection (for Agar preparation).
- The isothermal cycle has a temperature range from 60°C to 94°C and allows for gentle heating and cooling of agar.
Spezifikation
Agar Preparation | |
Software |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tuttnauer Isothermal/Disinfection (for Agar Preparation) > Isothermal/Disinfection; Application: Agar Preparation
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur