Learn More
Eppendorf™ IsoTherm™ System Starter-Set
Artikelnummer. 10114721 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,5 ml-Röhrchen
1,5/2,0 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10114721
Marke: Eppendorf™ 3880000011
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fasst bis zu 24 Mikroröhrchen. Das IsoGem-System ist das ideale System für die sichere Kühlung Ihrer Proben in 0.5 ml- oder 1.5 ml/2.0 ml-Röhrchenformaten bei -21 °C oder 0 °C während des gesamten Arbeitsablaufs im Labor.
  • IsoPack™ (Cold Pack) weiß für 0 °C und blau für -21 °C, gekühlt auf Kühltemperatur im Gefrierfach
  • Isotherme Zeiten von >6 h (0 °C, weiß) und >3 h (-21 °C, blau)
  • Keine schmelzenden Eisbäder mehr (Kontaminationsgefahr)
  • Alle Komponenten des Systems können separat verwendet werden
  • Gestelle sind stapelbar, autoklavierbar, markierbar, schwimmfähig und können in einem Rotor für Mikrotiterplatten zentrifugiert werden
  • Spezialisiert auf die effektive und konstante Kühlung von Proben bei -21 °C oder 0 °C über viele Stunden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ IsoTherm-System Starterkit
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,5 ml-Röhrchen