Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder: 6.8 – 8.6 l, 230 V/50 Hz
Für Labor- und Industrieanwendungen.
Marke: Fisherbrand™
2726.19 EUR gültig bis 2024-08-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21703" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 36.10000kg
Beschreibung
Bei ungeeigneter Labortischhöhe erleichtert die Ausführung mit niedrigem Rand den Zugriff auf das Bad. Nahtlose Edelstahltanks gewährleisten Haltbarkeit und einfache Reinigung. Robustes Kühlsystem sorgt dafür, dass Proben und Anwendungen schnell gekühlt werden können. Eine gut abgestimmte Kühlüberwachung gewährleistet stets hervorragende Temperaturstabilität.
- Alle Abflüsse befinden sich vorne an der Einheit und verfügen über ein integriertes Ventil
Tipp zum Umweltschutz: Für weniger anspruchsvolle Anwendungen kann der Energieverbrauch mithilfe des Energiesparmodus gesenkt werden
Spezifikation
500 W | |
-28°C bis +100°C | |
17 l/Min.; 310 mbar | |
±0,05&Grad;C | |
35,8 kg | |
50 Hz |
Kraft | |
1,2 kW | |
Isotemp 4100 R28 | |
78,9 lb. | |
230 V |