Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder: 6.8 – 8.6 l, 230 V/50 Hz
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich:
-28&Grad; bis +200&Grad;C
-28°C bis +100°C
-28°C bis +150°C
Modell:
Isotemp 4100 R28
Isotemp 5150 R28
Isotemp 6200 R28
Pumpentyp:
Kraft
Kraft und Absaugung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Aufgrund der flachen Bauweise ist das Bad leicht zugänglich, wenn die Labortischhöhe problematisch ist. Nahtlose Edelstahltanks garantieren Haltbarkeit und einfaches Reinigen. Das robuste Kühlsystem sorgt dafür, dass Proben und Anwendungen schnell gekühlt werden können. Die fein abgestimmte Kühlfunktion sorgt jederzeit für eine hervorragende Temperaturstabilität.
- Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
Umwelttipp: Für weniger anspruchsvolle Anwendungen kann der Energieverbrauch durch Nutzung des Energiesparmodus gesenkt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Pumpentyp | Kraft und Absaugung |
| Temperaturbereich | -28&Grad; bis +200&Grad;C |
| Modell | Isotemp 6200 R28 |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |