Learn More
Fisherbrand™ Isotemp II™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Pumpentyp:
MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe)
PD1 (Verdrängerpumpe)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der intuitiv bedienbare Digitalregler steigert die Anwenderfreundlichkeit
- Der am Bedienfeld angebrachte Manometer ermöglicht ein einfaches Ablesen des Anwendungsdrucks
- Alarme bei Über- und Untertemperatur
Die Kontrollleuchte leuchtet,
- wenn das Gerät kühlt
- wenn der Sollwert geändert wurde
- bei Änderung oder Überschreitung von Hoch- und Tieftemperaturgrenzwerten
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis +35 °C |
| Kapazität (metrisch) | 9,5 L |
| Kühlleistung | 900 W (bei +20 °C) |
| Pumpentyp | PD1 (Verdrängerpumpe) |
| Temperaturbereich | -10 C bis +30 C |
| Modell | Isotemp II |
| Kältemittel | R134A. |
| Temperaturstabilität | ±0,1 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 584.2 x 355.6 x 604.5 mm |
| Spannung | 230 V |
| Mehr anzeigen |