Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 5150 H24
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Frequenz:
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert
- Hochwertige Edelstahlbäder
- Der Badablass mit integrierten Ventil sitzt bei allen Geräten auf der Frontseite
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15,4 bis 19,6 l |
| Pumpentyp | Kraft |
| Temperaturbereich | 10°C bis 150°C |
| Heizleistung | 1200 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 56,13 x 36,32 x 39,62 cm |
| Länge (metrisch) | 56,13 cm |
| Breite (metrisch) | 36,32 cm |
| Innenbreite (metrisch) | 29,46 cm |
| Höhe (metrisch) | 39,62 cm |
| Gewicht (metrisch) | 15,9 kg |
| Mehr anzeigen |