Learn More
Fisherbrand™ Isotemp CO2 Inkubator
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
CO2-Sensortechnologie:
IR-Sensor
TC-Sensor
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Effiziente Hochleistungsheizer umgeben die Kammer und sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Ein sanftes, ventilatorgestütztes Luftströmungsmuster sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Temperatur, CO2 und Feuchtigkeit
- Der 90 °C-Dekontaminationszyklus vereinfacht die Reinigung, da kein Autoklav und keine toxischen Chemikalien erforderlich sind
- Der Zyklus beseitigt die Schwankungen bei der Desinfektion und hat sich als wirksam gegen eine breite Palette von Kontaminanten einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Pilzsporen und Mykoplasmen erwiesen
- Die CO2-Sensoren sind für eine präzise Steuerung direkt in der Kammer positioniert. Angebotene CO2-Sensortechnologien:
- Wärmeleitfähigkeit (TC) für präzise Überwachung und zuverlässig lange Lebensdauer
- Infrarot (IR) für den unabhängigen Betrieb von präzisen, fernüberwachten Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Datenausgabe | RS232 |
| Kapazität (metrisch) | 150 l |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| CO2-Konzentrationsbereich | 1 bis 20% |
| CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <90 % bei 37 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0.3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C |
| Typ | CO2-Inkubator |
| Feuchtigkeitsquelle | Wannenloses Reservoir mit 3 l Inhalt |
| Anschlüsse | Standard |
| Mehr anzeigen |