Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H19A Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren aus Acryl
Artikelnummer. p-4105171 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V 50 Hz
Modell:
4100 H19A
Kapazität (metrisch):
15,6 bis 19,9 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11326671
Marke: Fisherbrand™ FKEXV 5400
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Offene Heizbäder aus Acrylglas sind mit Brückenplatten zur Platzierung des Steuerkopfes ausgestattet
Optimal für Kunden, die das Anwendungsverhalten im Bad beobachten müssen.
  • Heizleistung bis zu 1000 Watt
  • Mit 19 l-Bädern
  • Einfache Beobachtung der Proben während der Arbeit
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 80 °C
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 527,4 bis 672,8 oz.
Kapazität (metrisch) 15,6 bis 19,9 l
Flussrate 17 l/min
Pumpentyp Kraft
Temperaturbereich 10°C bis 80°C
Typ Isotemp™ Offener beheizter Acrylbad-Umwälzthermostat
Max. Druck 310 mbar
Modell 4100 H19A
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Abmessungen (L x B x H) 20,7 x 13,9 x 13,3 in. (52,5 x 35,3 x 33,7 cm)
Länge (angloamerikanisch) 20,7 in.
Länge (metrisch) 52,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 13,9 in.
Breite (metrisch) 35,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13,3 in.
Höhe (metrisch) 33,7 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 20 lb.
Gewicht (metrisch) 9,1 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz