Learn More
Isopropyl-Magnesiumchlorid, 2.0 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
56.38 € - 151.76 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1068-55-9, 109-99-9 |
---|---|
Summenformel | C3H7ClMg |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.84 |
MDL-Nummer | MFCD00000466 |
InChI-Schlüssel | GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | isopropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1-methylethyl, chloro 1-methylethyl magnesium, i-prmgcl, isopropylmagnesiumchloride, chloro isopropyl magnesium, isopropyl magnesium chloride, isopropylmagnesium chloride solution, iprmgcl, ipr-mgcl |
PubChem CID | 101955 |
SMILES | CC(C)[Mg]Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10267032
|
Thermo Scientific Acros
212851000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
56.38 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10726243
|
Thermo Scientific Acros
212858000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
151.76 €
800 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1068-55-9, 109-99-9 | |
102.84 | |
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M | |
101955 |
C3H7ClMg | |
MFCD00000466 | |
isopropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1-methylethyl, chloro 1-methylethyl magnesium, i-prmgcl, isopropylmagnesiumchloride, chloro isopropyl magnesium, isopropyl magnesium chloride, isopropylmagnesium chloride solution, iprmgcl, ipr-mgcl | |
CC(C)[Mg]Cl |
Spezifikation
Isopropylmagnesium chloride | |
2.0M Solution in THF | |
62.4°C (899.8hPa) | |
C3H7ClMg | |
MFCD00000466 | |
0.9700g/mL | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
CC(C)[Mg]Cl | |
102.84 | |
102.85 | |
−27°C |
Braun bis Gelbbraun | |
1068-55-9, 109-99-9 | |
5.0°C | |
(CH3)2CHMgCl | |
1.80 to 2.20M | |
isopropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1-methylethyl, chloro 1-methylethyl magnesium, i-prmgcl, isopropylmagnesiumchloride, chloro isopropyl magnesium, isopropyl magnesium chloride, isopropylmagnesium chloride solution, iprmgcl, ipr-mgcl | |
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M | |
Magnesium;Propan;Chlorid | |
101955 | |
0.97 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Reagiert heftig mit Wasser. Kann die Atemwege reizen. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Gefahr
- Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.