missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropylmagnesiumbromid, 3 M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Isopropylmagnesiumbromid ist ein Grignard-Reagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird, insbesondere für die Einführung einer Isopropylgruppe in Carbonylverbindungen. Es wird auch als starke Basis in aprotischem Lösungsmitteln verwendet.
Löslichkeit
Isopropylmagnesiumbromid ist ein Grignard-Reagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird, insbesondere für die Einführung einer Isopropylgruppe in Carbonylverbindungen. Es wird auch als starke Basis in aprotischem Lösungsmitteln verwendet.
Löslichkeit

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropylmagnesium bromide |
CAS | 920-39-8 |
Summenformel | C3H7BrMg |
Strukturformel | (CH3)2CHMgBr |
MDL-Nummer | MFCD00672110 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive; May form a precipitate |
Synonym | isopropylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methylethyl, isopropylmagnesiumbromide, bromo 1-methylethyl magnesium, iprmgbr, i-prmgbr, bromoisopropylmagnesium, i-propylmagnesiumbromide, i-propylmagnesium bromide, bromo-isopropyl-magnesium, grignard reagent |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with tetrahydorfuran and diethyl ether. Immiscible with hydrocarbons. |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Isopropylmagnesiumbromid, 3 M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur