Learn More
Isopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11437307
Isopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437307
2500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11437307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15044.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isopropylamine acts as a regulating agent for plastics and an additive in the petroleum industry. It is also useful as an intermediate for pharmaceuticals, coating materials, rubber chemicals and other organic products. It also finds application in binary chemical weapons in combination with isopropyl alcohol. Further, it is used as a solvent and to prepare other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylamin wirkt als Reguliermittel für Kunststoffe und als Additiv in der Mineralölindustrie. Es ist auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika, Beschichtungsmaterialien, Gummichemikalien und andere organische Produkte nützlich. Es findet auch Anwendung für binäre chemische Waffen in Kombination mit Isopropylalkohol. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel und zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Hexan, Aceton und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Perchlorylfluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-31-0
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.112
MDL-Nummer MFCD00008082
InChI-Schlüssel JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-aminoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6363
ChEBI CHEBI:15739
IUPAC-Name Propan-2-amin
SMILES CC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylamine
Schmelzpunkt -101°C
Dichte 0.691
Siedepunkt 33°C to 34°C
Flammpunkt −32°C (−25°F)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Geruch Amine-like
Strukturformel (CH3)2CHNH2
Brechungsindex 1.375
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1221
Beilstein 605259
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,5209
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform,hexanes,acetone and ethanol.
Formelmasse 59.11
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberA15044.AP,A15044.AE,A15044.0F
ChargennummerA0452937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2023 Catalog NumberA15044.AP,A15044.AE,A15044.0F
Chargennummer10240619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA15044.AP,A15044.AE,A15044.0F
Chargennummer10233007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15044.AP,A15044.AE,A15044.0F
Chargennummer10177527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15044.AP,A15044.AE,A15044.0F
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-propan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Name des Produkts
Isopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >