Learn More
Isopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.60 € - 311.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-31-0 |
---|---|
Summenformel | C3H9N |
Molekulargewicht (g/mol) | 59.11 |
InChI-Schlüssel | JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino |
PubChem CID | 6363 |
ChEBI | CHEBI:15739 |
IUPAC-Name | Propan-2-amin |
SMILES | CC(C)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10153050
|
Thermo Scientific Acros
148920250 |
25 mL | Glasflasche |
24.60 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10667112
|
Thermo Scientific Acros
148920010 |
1 L | Glasflasche |
43.70 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10776351
|
Thermo Scientific Acros
148920025 |
2.5 L | Glasflasche |
74.80 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11995171
|
Thermo Scientific Acros
148920100 |
10 L | Plastikeimer |
311.00 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-31-0 | |
59.11 | |
isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino | |
CHEBI:15739 | |
CC(C)N |
C3H9N | |
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N | |
6363 | |
Propan-2-amin |
Spezifikation
Isopropylamine | |
-101.0°C | |
0.6900g/mL | |
−37°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2CHNH2 | |
04,152 | |
15,5255 | |
isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino | |
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-amin | |
6363 | |
0.3 mPa.s (20°C) | |
99% |
75-31-0 | |
Weiß | |
33.0°C to 34.0°C | |
Echt | |
C3H9N | |
1.3725 to 1.3755 | |
13,164 | |
0.69 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CC(C)N | |
59.11 | |
CHEBI:15739 | |
59.11 | |
Kristallines Pulver, Nadeln oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann die Atemwege reizen.
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
GHS-P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Ausspülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-860-9
- Isopropylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.