Learn More
Isopropylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494743
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Isopropyl isothiocyanate is used as is an antimicrobial agent. It is also used as medicinal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropyl-Isothiocyanat wird ebenso verwendet wie ein antimikrobielles Mittel. Es wird auch als medizinisches Intermediat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol. Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas fern von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2253-73-8
Summenformel C4H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 101.167
MDL-Nummer MFCD00037830
InChI-Schlüssel VHBFEIBMZHEWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid isopropyl ester, isopropylisothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato, unii-46561pkp9t, isopropyl mustard oil, 2-isothiocyanato-propane, propan-2-isothiocyanate, ipncs, isopropyl isothiocya
PubChem CID 75263
IUPAC-Name 2-Isothiocyanatopropan
SMILES CC(C)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl isothiocyanate
Dichte 0.948
Siedepunkt 137°C to 138°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.493
Menge 5 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1739163
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol. Hydrolyzes in water.
Formelmasse 101.17
Reinheit (%) 97%