Learn More
Isopropylether, +99 %, reinst, stabilisiert mit BHT, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10429110
Isopropylether, +99 %, reinst, stabilisiert mit BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10429110
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Artikelnummer. 10429110
Marke: Thermo Scientific Acros 180680010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-20-3, 128-37-0
MDL-Nummer MFCD00008880
InChI-Schlüssel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxypropan
SMILES CC(C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl ether
Namenshinweis Stabilized with BHT
Azidität 0.005% max.
Dichte 0.7200g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14O
Strukturformel [(CH3)2CH]2O
Brechungsindex 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm)
Menge 1 L
UN-Nummer 1159
Beilstein 01, 362
Rückstand nach Verdampfung 0.01% max.
Merck Index 15, 5258
Stabilisator 5 to 250ppm BHT
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
Formelmasse 102.18
Dampfdruck 180mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number180680025,180680010,180680250
ChargennummerA0459715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number180680025,180680010,180680250
ChargennummerB0542398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number180680025,180680010,180680250
ChargennummerB0539347A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number180680025,180680010,180680250
ChargennummerB0540025A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number180680025,180680010,180680250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropylether, +99 %, reinst, stabilisiert mit BHT, Thermo Scientific Chemicals >